Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes de laboratoire avec bouchon de flacon pour imprimantes M6/M7
Code produit 17818434 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 1 in
0,5 x 0,9 in
0,5 x 1 in
Diamètre (impériale):
0,375 in
0,5 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
9,53 mm
12,7 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Diamètre (impériale) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) Conditionnement
17818434 0,375 x 1 in 0,375 in M710, BMP71 9,53 mm 500 pièces
17858414 0,375 x 1 in 0,375 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 9,53 mm 500 pièces
17898274 0,5 x 1 in 0,375 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 12,7 mm 250 pièces
17821669 0,5 x 0,9 in 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 12,7 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17818434 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.40€
    99.95€ / 500 pièces
    Économisez 41.45€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Nylon Les étiquettes en tissu enveloppantes sont très souples et s'adaptent parfaitement aux surfaces très incurvées telles que les flacons.
  • Le tissu en nylon enduit de polyamide mat possède un adhésif acrylique permanent et est imprimable par transfert thermique.
  • Matériau à profil bas qui adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, ainsi qu’aux surfaces irrégulières ou aux surfaces à faible énergie de surface
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Température de service de -40 °C à 90 °C (-40 °F à 193 °F)
  • Fabriqué en nylon B-499
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 500 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Dimensions (L x l) 0,375 x 1 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-98-499