Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes pour flacons et tubes
Code produit 17881749 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Orange
Rouge
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,5 x 0,5 in
22,86 mm (L) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diame)
25,40 mm (L) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Alternate Part Number:
M4-82-499
M4-82-499-OR-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-OR-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Conditionnement:
240 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Alternate Part Number Conditionnement
17881749 Blanc 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-118-499 240 pièces
17960680 Blanc 0,375 x 0,375 in M4-82-499 240 pièces
17950740 Orange 0,375 x 0,375 in M4-82-499-OR-BK 240 pièces
17920750 Rouge 0,375 x 0,375 in M4-82-499-RD-BK 240 pièces
17940770 Jaune 0,375 x 0,375 in M4-82-499-YL-BK 240 pièces
17980740 Blanc 0,5 x 0,5 in M4-83-499 240 pièces
17910750 Orange 0,5 x 0,5 in M4-83-499-OR-BK 240 pièces
17940750 Rouge 0,5 x 0,5 in M4-83-499-RD-BK 240 pièces
17990740 Jaune 0,5 x 0,5 in M4-83-499-YL-BK 240 pièces
17851789 Blanc 22,86 mm (L) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diame) M5-117-499 240 pièces
17861809 Blanc 25,40 mm (L) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-120-499 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17881749 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.85€
    56.66€ / 240 pièces
    Économisez 16.19€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L'étiquette en tissu nylon B-499 est fabriquée dans un matériau d'étiquette à usage général, résistant et polyvalent. Imprimez presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Idéal pour l'étiquetage de surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que pour les panneaux d'équipements de laboratoire, les plaques frontales et les borniers à usage général.
  • Conçu pour résister aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux nettoyants et aux détergents.
  • Étiquettes adhésives permanentes qui adhèrent aux surfaces lisses, rugueuses et revêtues de poudre.
Spécification
Certifications/Conformité Homologué UL ; accepté CSA ; sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815). Homologations valables uniquement pour le matériau blanc. Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863.
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon Tissu
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantité 240
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Dimensions (L x l) 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Longueur (impériale) 0,375 in
Longueur (métrique) 9.53 ,,
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,375 po.
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-499