Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester multi-usages à adhésif puissant
Étiquetez facilement les composants grâce au matériau d'étiquette permanent brillant en polyester à transfert thermique (B-422). Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
Marque: Brady™ 170734
Description
- Conçu pour une large gamme d'applications telles que les équipements d'étiquetage, les cartes de circuits imprimés, les composants de panneaux et les codes-barres
- Conçu pour résister à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux solvants tels que l'alcool, l'huile et l'eau
- Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent qui adhère aux surfaces planes rugueuses, lisses et revêtues de poudre.
Spécification
| Homologué UL ; accepté CSA ; conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863 | |
| Blanc | |
| Continue | |
| Thermal Transfer | |
| Non stérile | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F à 212 °F | |
| 0,004 po. | |
| 25,40 mm (l) x 7,62 m (L) | |
| 7.62 m | |
| 25.40 mm |
| Acrylique permanent | |
| Brillant | |
| Polyester | |
| Étiquette | |
| Suivi des actifs ; Étiquetage par code-barres ; Étiquetage des composants et des équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Identification générale ; Étiquetage d’inventaire et d’inspection | |
| 1 | |
| -40 °C à 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 25 ft. | |
| 1 in | |
| M4C-1000-422 |