Learn More
Buerkle™ Pompe à vide à membrane AirJet™ Mini
Code produit 15134816 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
6 L/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15134816 6 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Code produit 15134816 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56252000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Attention ! Veillez à porter votre attention sur les Liste de la résistance chimique …
Capable de pomper, de compacter et d'évacuer sans huile à 100 %, ce qui signifie qu'elle ne fausse pas les résultats et n'ajoute pas d'impuretés.
  • Convient à une grande variété d’applications en laboratoire
  • Peut également être utilisée comme compresseur
  • Utilisée pour pomper et évacuer l’air et les gaz et vapeurs neutres ou légèrement agressifs ou corrosifs
  • Raccord de tuyau de dia. int. 4 mm
  • Sans entretien et respectueuse de l’environnement
  • Niveau élevé d’étanchéité au gaz
  • Très silencieuse avec de faibles vibrations
  • Membrane en EPDM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 100 mbar
Dimensions (L x l x H) 164 x 90 x 141 mm
Matériau EPDM (membrane)
Modèle Membrane EPDM
Poids (métrique) 1,9 kg
Débit 6 L/min
Hauteur totale (impériale) 5.55 in.
Hauteur totale (métrique) 141 mm
Longueur totale (impériale) 6.46 in.
Longueur totale (métrique) 164 mm
Largeur totale (impériale) 3.54 in.
Largeur totale (métrique) 90 mm
Type de pompe Pompe à vide à membrane Air Jet Mini
Nbre de têtes de pompe 1
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Applications Industriel
Type d’huile Sans huile
Pression maximale 2,4 bars