Learn More
Gilac™ Boîte hermétique avec couvercle blanc
Description
- Conteneur hermétique, par lot de 12, idéal comme boîte de livraison et pour le service de retrait en magasin.
- Préserve les saveurs et empêche les odeurs de pénétrer.
- Boîte transparente : le contenu est visible et identifiable.
- Couvercle souple et étanche.
- Conteneur transparent en PP. Couvercle en PEBD
- Disponible en 3 tailles, empilables.
- Personnalisation possible sur demande pour une commande minimale de 500 unités.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,7 gal. |
| Capacité (métrique) | 2,5 l |
| Type de bouchon | Couvercle hermétique |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PE-HD |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Boîtier hermétique |
| Quantité | 6 Pk. |
| Dimensions (L x l x H) | 220 x 220 x 75 mm |
| Longueur (métrique) | 220 mm |
| Afficher plus |