Learn More
InSphero Akura™ 96 microplaques sphéroïdes
Description
La plaque sphéroïde à 96 puis, unique, conçue pour la formation et la manipulation de sphéroïdes/organoïdes sans perte, ainsi que la culture et l’analyse fiables.
- Unique SureXchange™ rebord conçu pour prévenir l’aspiration sphéroïde/organoïde involontaire.
- La morphologie et la fonctionnalité du sphéroïde/organoïde sont préservées dans la culture à long terme par un enrobage ULA unique.
- Amélioration de la vitesse d’imagerie et de la résolution à travers le fond plat.
- Amélioration de la formation de sphéroïdes/organoïdes avec Akura™ Position debout inclinable en gardant la plaque à 30 degrés pendant l’agrégation des cellules.
- Emballé individuellement Akura™ 96 microplaques sphéroïdes avec couvercle, constitués de polymères de cyclo-olefin, avec enrobage ULA à haute efficacité.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Norme SBS |
| Array | 12 x 8 |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Microplaque LLA |
| Matériau | Copolymère d’oléfine cyclique |
| Volume (métrique) du puits | 250 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 70 μL |
| Afficher plus |