Learn More
InSphero Akura™ 96 microplaques sphéroïdes
Code produit 18739149
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 Paquets
5 Paquets
Conditionnement:
20 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18739149 5 Paquets 5 pièces
17911002 20 Paquets 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18739149 Fournisseur InSphero Code fournisseur CSPB13
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
compatible avec l’automatisation, la manipulation sécurisée et l’observation facile. L'/Le/La Akura™ 96 La microplaque à sphéroïde est conçue pour la formation et la manipulation de sphéroïdes/organoïdes sans perte, ainsi que pour la culture et l’analyse fiables.
La plaque sphéroïde à 96 puis, unique, conçue pour la formation et la manipulation de sphéroïdes/organoïdes sans perte, ainsi que la culture et l’analyse fiables.
  • Unique SureXchange™ rebord conçu pour prévenir l’aspiration sphéroïde/organoïde involontaire.
  • La morphologie et la fonctionnalité du sphéroïde/organoïde sont préservées dans la culture à long terme par un enrobage ULA unique.
  • Amélioration de la vitesse d’imagerie et de la résolution à travers le fond plat.
  • Amélioration de la formation de sphéroïdes/organoïdes avec Akura™ Position debout inclinable en gardant la plaque à 30 degrés pendant l’agrégation des cellules.
  • Emballé individuellement Akura™ 96 microplaques sphéroïdes avec couvercle, constitués de polymères de cyclo-olefin, avec enrobage ULA à haute efficacité.
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Format Norme SBS
Array 12 x 8
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Microplaque LLA
Matériau Copolymère d’oléfine cyclique
Volume (métrique) du puits 250 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 70 μL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Limite de liaison très faible
Type de puits Rond, fond plat (puits F)
Exempt de DNase Oui
Quantité 5 Paquets
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Stérile