Learn More
InSphero Akura™ Support inclinable
Code produit 17927232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Microplaques (standard)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17927232 Microplaques (standard) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17927232 Fournisseur InSphero Code fournisseur CSAG11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.25€
    48.00€ / 1 pièces
    Économisez 7.25€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclinaison stable de Akura™ Microplaque pour une meilleure uniformité des sphéroïdes.
Le Akura™ Le support inclinable maintient facilement les plaques de culture à un angle de 30 degrés pendant l'agrégation cellulaire, améliorant ainsi l'uniformité des sphéroïdes/organoïdes.
  • Amélioration de l'uniformité des sphéroïdes par inclinaison de Akura™ 96/384 Plaques sphéroïdes et orientation des cellules vers le bord du puits pour une agrégation efficace.
  • Empilage sécurisé de jusqu'à 4 plaques pour la formation de sphéroïdes/organoïdes parallèles
  • Incubateur sûr et réutilisable grâce à un nettoyage et une stérilisation simples.
  • Un support, emballé individuellement, en aluminium anodisé, non stérile.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Microplaques (standard)
Matériau Aluminium
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
À utiliser avec (équipement) Akura Microplaque
Dimensions 132 x 45 x 93 mm
Longueur (métrique) 132 mm
Type de produit Caja de microplacas
Hauteur (métrique) 93 mm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 45 mm