Learn More
Gibco™ AlbuMAX™ II Lipid-Rich BSA
Codice prodotto. 11560376 Sfoglia Tutto Gibco Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11560376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11560376 Fornitore Gibco™ N. del fornitore 11021037
 Restricted Item
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
AlbuMAX™ II Lipid-Rich BSA
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture (1). It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 0.1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in refrigerator (2–8°C).
Product Type BSA
Product Line AlbuMAX, Gibco
Quantity 100 g
Shipping Condition Room Temperature
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.