Learn More
Esculape Laboratoire™ Test d’alcool
Code produit 12153821
Change view
Click to view available options
:
Dimensions : 240 x 60 x 18 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12153821 Dimensions : 240 x 60 x 18 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12153821 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205110X10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ethylotest à usage unique sous sachet individuel. Taux: 0,25mg par litre d'air expiré équivalent à 0,5 g par litre de sang. Produit estampillé NF Ethylotest. Composition:, 1 test réactif. 1 ballon muni d'un embout buccal avec valve.
• 1 sachet transparent avec marquage de la traçabilité. Présentation:, Test glissé dans le ballon, ballon plié en quatre. Mode d'emploi imprimé sur le ballon. Le tout conditionné individuellement dans un sachet transparent. (dimensions
• Du sachet enmm 240x60x18), Validité:, 24 mois, la date limite d'utilisation est inscrite sur le sachet. Stockage:, Eviter un stockage prolongé à plus de 40°C. Il est recommandé de maintenir l'éthylotest dans son emballage
• D'originejusqu'au moment de l'utilisation. Lot de 10 tests.