Learn More
Texwipe™ Lingettes en coton polyvalentes
Code produit 11565335 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
300 pièces
600 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11565335 12 x 12 in -
13183733 6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm) 600 pièces
12833532 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11565335 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.69€
    186.67€ / 150 pièces
    Économisez 32.02€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour applications de classe ISO 7
  • Lingettes 100 % en coton fortes et très absorbantes tissées à partir de fibres de coton de haute qualité à longues fibres et à tissage serré
  • La surface à motifs Twill sur les deux côtés des pièges à lingette élimine les contaminants de surface de la surface nettoyée
  • Caractéristiques anti-statiques inhérentes à 40-60 % d’humidité relative
  • Une absorption, une résistance, une résistance chimique et thermique exceptionnelles et une texture de surface uniforme rendent ces lingettes adaptées à une large gamme d’applications critiques
  • Biais coupé à un angle de 45° pour s’assurer que les bords résistent aux effilochures et à la libération des fibres
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Poids de base : 180 g/m2
Spécification
Type de produit Essuyeur pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Coton
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 184
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Nettoyage, polissage et brunissage des surfaces de disques de supports magnétiques métalliques et non métalliques