Learn More
Brady™ Ruban adhésif permanent en vinyle blanc résistant aux intempéries pour étiquettes d'imprimantes M6/M7
Avec une durée de vie pouvant atteindre 10 ans en extérieur, le vinyle à faible™ retrait de Brady, doté d'un adhésif ultra-résistant, est idéal pour une large gamme d'applications d'identification.
66.65€ - 114.81€
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Conformité | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
17898354
|
Brady™
174162 |
50 ft x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
76.40€ 66.65€ / 1 pièces Économisez 9.75€ 12% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17888374
|
Brady™
173272 |
50 ft x 1 in | M710, BMP71 |
94.20€ 82.11€ / 1 pièces Économisez 12.09€ 12% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17869024
|
Brady™
174126 |
50 ft x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
90.25€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17888814
|
Brady™
173241 |
50 ft x 2 in | M710, BMP71 |
114.44€ 108.31€ / 1 pièces Économisez 6.13€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
17899104
|
Brady™
174141 |
50 ft x 2 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
120.00€ 114.81€ / 1 pièces Économisez 5.19€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à forte adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des environnements difficiles, et peut être appliqué à basse température.
- Résiste à l'exposition aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, aux embruns salés, aux nettoyants et détergents, ainsi qu'à la saleté industrielle en général.
- Outre le métal revêtu de peinture en poudre, il adhère également aux surfaces difficiles telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux gainés de papier et les boîtiers moulés par soufflage.
- Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863)
- Fabriqué en vinyle B-595
Spécification
| Non autoclavable | |
| Aucun | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Non | |
| Rectangle | |
| -40°C à +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Blanc | |
| Transfert thermique | |
| Étiquetage des équipements, étiquetage électrique, marquage au sol, étiquetage de laboratoire, étiquetage Lean et 5S | |
| 50 ft. | |
| -40 °F à +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 50 ft. |