Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Réfrigérants d’Allihn avec olives en verre
Code produit 12643790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard
12643790 NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12643790 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05223201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    71.30€ / 1 pièces
    Économisez 39.70€
    35% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réfrigérants d’Allihn pour condenser les vapeurs
  • Réfrigérants d’Allihn conformes à la norme DIN 12581 et à la norme DIN
  • Prise NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Description Surface de refroidissement : 100 cmsup2;
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Nbre d’ampoules 6
Quantité 1
Numéro du joint conique standard NS 14/23
Matériau Tubulure DURAN™