Learn More
R&L Enterprises™ Noix de serrage
Code produit 11765386 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) de la poignée Conditionnement
11765386 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11765386
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage R&L Entreprises™ ont des mâchoires décalées pour une plus grande résistance.
  • Alliage en aluminium avec vis de serrage
  • À utiliser avec des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
Spécification
Type Pince avec noix de serrage
Matériau Alliage
Comprend Vis en acier nickelé à tête plastique bleue
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
Dimensions (métrique) de la poignée 16 mm