Learn More
alpha-Chlorophenylacetyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30361437
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30361437 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3765051G
 Restricted Item
Expédition estimée: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material alpha-Chlorophenylacetyl Chloride
CAS 2912-62-1
Molecular Formula C8 H6 Cl2 O
Quantity 1 g
Synonym Chlorophenyl-acetyl Chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl Chloride, Chlorophenylacetyl Chloride, Phenyl(chloro)acetyl Chloride, α-Chloro-α-phenylacetyl Chloride, α-Chlorobenzeneacetyl Chloride, α-Chlorophenylacetyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES ClC(C(=O)Cl)c1ccccc1
IUPAC Name 2-chloro-2-phenylacetyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 189.039
Formula Weight 187.98
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.