Learn More
Texwipe™ Lingettes AlphaLite™ ll
Code produit 11565365 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
60 x 25 cm
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11565365 60 x 25 cm 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11565365 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1091
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lingette tricotée légère économique
  • 100 % fibres synthétiques (polyester tricoté à filaments continus)
  • Conditionnement en salle blanche sans solvant, sans amide et silicone Bag-Within-A-Bag™
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Bonne absorption, efficacité d’essuyage et résistance à l’abrasion
  • Traçabilité de lot à lot
  • Permet un essuyage rigoureux avec une libération minimale de fibres et de particules
  • À utiliser avec les balais à tête plate ‘accroche-lingettes’ comme le FILMOP
  • Pour les renversements, l’essuyage général et l’entretien des surfaces de travail
  • Nettoyage des sols et des murs
  • Parfait pour une multitude d’applications
  • Peut être utilisé avec DIW et IPA pour le nettoyage des surfaces critiques
Spécification
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (métrique) 25 cm
Dimensions (L x l) 60 x 25 cm
Quantité d’emballage 2 Sachets de 75 lingettes, 4 Sachets/Carton