Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™
Code produit 11545355 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
150 lingettes/boîte.
150 lingettes/boîte. Conditionnées en vrac
Conditionnement:
150 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
11545355 150 lingettes/boîte. Conditionnées en vrac 150 pièces
15782386 150 lingettes/boîte. 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11545355 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1008B
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 5 à 6
Applications ISO de classe 5 à 6
  • Lingette tricotée légère 100 % en polyester à filaments continus
  • Excellent choix économique pour l’essuyage
  • Lavé en salle blanche pour les niveaux de contamination les plus bas
  • Un contrôle des déversements supérieur et des propriétés de nettoyage générales
Informations sur la commande
Disponibles empilées ou conditionnées en vrac avec deux sacs intérieurs de 75 lingettes. Poids de base : 121 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester
Poids de base 121
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Structure Tricoté
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage 150 lingettes/boîte. Conditionnées en vrac