Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™
Code produit 15782386 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
150 lingettes/boîte.
150 lingettes/boîte. Conditionnées en vrac
Conditionnement:
150 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
15782386 150 lingettes/boîte. 150 pièces
11545355 150 lingettes/boîte. Conditionnées en vrac 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15782386 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1008
Expédition estimée: 29-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 5 à 6
Applications ISO de classe 5 à 6
  • Lingette tricotée légère 100 % en polyester à filaments continus
  • Excellent choix économique pour l’essuyage
  • Lavé en salle blanche pour les niveaux de contamination les plus bas
  • Un contrôle des déversements supérieur et des propriétés de nettoyage générales
Order Info
Disponibles empilées ou conditionnées en vrac avec deux sacs intérieurs de 75 lingettes. Poids de base : 121 g/m2.
Specifica
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester
Poids de base 121
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Structure Tricoté
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage 150 lingettes/boîte.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.