Description
- Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
- Lingette étanche à deux plis avec une très grande absorbance
- Lingette idéale pour une utilisation dans plusieurs environnements
- Excellent pour ramasser de grandes quantités de liquides et pour appliquer des produits chimiques
- Lingette résistante à l’abrasion avec une main souple et flexible
- Traçabilité d’un lot à l’autre
Informations sur la commande
Disponible à sec ou stérile. Poids de base : 185 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Polyester |
| Poids de base | 185 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Bords | Scellé |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| Afficher plus |