Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Standard Hood Bound - Model 503
Product Code. 16824800
Change view
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
300 pairs
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
16824800 White 300 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16824800 Supplier Ansell Supplier No. WH20B0050300
En stock
Add to basket
Add to basket
Comfortable hood featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress.
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
  • Optimized head fit, improving wearer comfort and safety
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Chemical-resistant Trousers
Size One Size
Material Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Color White
Seam Type Bound
Certifications/Compliance (Europe) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Partial Body Protection Only
Weight (Metric) 63 gsm
For Use With (Application) Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services
Style W20B503
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.