Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™
Code produit 11565355 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150/Paquet
150/Paquet (En vrac)
300/Paquet
75/Paquet
Conditionnement:
150 pièces
300 pièces
75 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage unitSize
11565355 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150/Paquet (En vrac) 150 pièces
12363755 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 300/Paquet 300 pièces
12383755 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150/Paquet 150 pièces
11595355 12 x 12 in 75/Paquet 75 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11565355 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX1009B
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour applications de classe ISO 5 et 6
  • Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
  • Linguette résistante, tout usage pour le nettoyage de surface et le contrôle des déversements
  • Grande capacité de tri, bonne résistance à l’abrasion et faible taux de relargage de particules
  • Efficace comme surface de travail propre et pour l’emballage des pièces sensibles
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Informations sur la commande
Lavés et conditionnés en salle blanche dans un emballage en salle blanche Bag-Within-A-Bag™ sans solvant. Poids de base : 163 g/m2.
Spécification
Type de produit Lingette sèche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester à filaments continus
Poids de base 158
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Couleur Blanc
Structure Double tricotage
Bords Coupe blanchie
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour l'essuyage général, le contrôle des déversements, le nettoyage et le polissage de l'acier inoxydable, revêtement de protection pour les pièces et le produit
Quantité d’emballage 150/Paquet (En vrac)