Learn More
Fisherbrand™ Tiges d’échafaudage
Code produit 11577023 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11577023 1200 mm 1 pièce
11587023 1800 mm 1 pièce
11557023 600 mm 1 pièce
11567023 900 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11577023
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tiges d’échafaudage Fisherbrand™ sont fabriquées à partir d’un alliage d’aluminium durable.
  • Environ 13 mm de diamètre
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Matériau Alliage d’aluminium
Longueur (métrique) 1200 mm
Type de produit Tige