Learn More
Heinz Herenz Applicateur en aluminium, coton-tige simple
Code produit 10200713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de pointes:
Extrémité unique
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de pointes Conditionnement
10200713 Extrémité unique 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10200713 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1032648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.47€
    19.49€ / 100 pièces
    Économisez 4.98€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Applicateur en aluminium avec un seul coton-tige.
Nous proposons une large gamme d'écouvillons stériles et non stériles :
  • Applicateur en bois, PS, PP, aluminium ou papier
  • Chaque modèle est disponible en différentes longueurs.
  • Avec une tête en coton, viscose, polyester ou mousse
  • Diamètre des têtes : petit, moyen ou grand
  • Cela garantit la disponibilité de l'instrument adapté à chaque application spécifique.
  • Par exemple, les écouvillons à embout de coton sont recommandés pour une utilisation par les spécialistes ORL.
  • Nos cotons-tiges stériles sont tous emballés individuellement.
Veuillez noter dans le domaine médical :
  • Convient uniquement pour un usage unique
  • Réservé au personnel médical
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) du tube d’entrée/de sortie 10.5 to 12.5mm
Stérilité Non stérile
Matériau Glass
Type de produit Bâtonnet applicateur
Matériau de la pointe Coton
Types de pointes Extrémité unique