Learn More
Bochem™ Tige en aluminium pour socle M10
Code produit 10320631
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Socle M10, pinces
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10320631 Socle M10, pinces 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10320631 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5133
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tiges en aluminium avec un filetage M10 sont utilisées avec les socles et les colliers de serrage Bochem. Pour le maintien et le support d’appareils de laboratoire.
  • Aluminium
  • Filetage M10
Spécification
Matériau Aluminium
Longueur (métrique) 1000 mm
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Type de produit Tige de support en aluminium M10
À utiliser avec (application) Pour le maintien et la prise en charge des appareils de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Socle M10, pinces