Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
- Aluminum pur (matériau AL 99,5)
- Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
- Avec l’approbation de l’ONU
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Silver |
| À utiliser avec (application) | Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 88 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 8,8 cm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène avec joint intérieur en aluminium |
| Diamètre (métrique) | 40 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis inviolable |
| Afficher plus |