Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Code produit 11826433 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11826433 120 mL 1 pièce
10609762 38 mL 1 pièce
10501561 60 ml 1 pièce
11836433 300 mL 1 pièce
11846433 600 ml 1 pièce
10247890 1200 mL 1 pièce
15893944 3000mL 1 pièce
15803954 5600mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11826433 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03270120
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peuvent être vidés complètement sans laisser de résidus. Les flacons en aluminium Buerkle™ avec bouchon à vis inviolable et joint interne sont inodores, imperméables à la lumière et anti-rouille. Conviennent particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte.
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
  • Aluminum pur (matériau AL 99,5)
  • Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
  • Avec l’approbation de l’ONU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 120 mL
À utiliser avec (application) Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte
Matériau Aluminium
Certifications/Conformité UN 1B1/x/250
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 9,7 cm
Matériau du bouchon Polypropylène avec joint intérieur en aluminium
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable