Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Code produit 11846433 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11846433 600 ml 1 pièce
10609762 38 mL 1 pièce
10501561 60 ml 1 pièce
11826433 120 mL 1 pièce
11836433 300 mL 1 pièce
10247890 1200 mL 1 pièce
15893944 3000mL 1 pièce
15803954 5600mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11846433 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03270600
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peuvent être vidés complètement sans laisser de résidus. Les flacons en aluminium Buerkle™ avec bouchon à vis inviolable et joint interne sont inodores, imperméables à la lumière et anti-rouille. Conviennent particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte.
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
  • Aluminum pur (matériau AL 99,5)
  • Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
  • Avec l’approbation de l’ONU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 600 ml
Couleur Silver
À utiliser avec (application) Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte
Hauteur (métrique) avec bouchon 192 mm
Matériau Aluminium
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 19,2 cm
Matériau du bouchon Polypropylène avec joint intérieur en aluminium
Diamètre (métrique) 74 mm
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable
Capacité (impériale) 20.29 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité UN 1B1/x/250