Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
- Aluminum pur (matériau AL 99,5)
- Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
- Avec l’approbation de l’ONU
Flacon en aluminium, approbation de l’ONU
Spécification
Spécification
| Surface du flacon | Aluminium |
| Capacité (métrique) | 3000mL |
| Couleur | gris |
| À utiliser avec (application) | Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 215 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Poids (métrique) | 0,3 kg |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | UN 1B1/x/250 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |