Learn More
Bochem™ Support pour burette en aluminium
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0 à 13 mm
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Description
Support pour burette en aluminium.
- Aluminium
- Contient deux burettes
- Avec noix de serrage
- Avec rouleaux en PVC
- La distance entre les rouleaux est de 170 mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Matériau | Aluminium |
| Diamètre (métrique) | 0 à 13 mm |