Learn More
Fisherbrand™ Tiges pour flacon en aluminium
GREENER_CHOICE
Code produit 11958084 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacons jusqu’à 2.0 ml
Flacons jusqu’à 5.0 ml
Longueur (métrique):
290  mm
300  mm
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Longueur (métrique) unitSize
11958084 Flacons jusqu’à 2.0 ml 290  mm 12 pièces
11968084 Flacons jusqu’à 5.0 ml 300  mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11958084 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS23205
Edge
Organisez les échantillons cryogéniques pour un stockage en congélateur ou une immersion dans un vase de Dewar. Les tiges de flacons en aluminium Fisherbrand™ se plient pour s’adapter à la plupart des principales marques de flacons cryogéniques. Dis
  • Les cannes en aluminium servent à maintenir les flacons pour le stockage au congélateur ou l'immersion dans des vases Dewar à azote liquide .
  • Pour une utilisation en phase liquide et vapeur ; utilisez uniquement des flacons approuvés
  • Les tiges sont pliantes pour s’adapter à toutes les grandes marques de flacons cryogéniques
  • Disponible dans deux tailles :
    • La canne de 290 mm peut contenir jusqu'à 5 flacons de 2,0 mL.
    • La canne de 300 mm peut contenir jusqu'à 6 flacons de 5,0 mL.
Spécification
Couleur Argent
Longueur (métrique) 290  mm
À utiliser avec (application) Pour le stockage en congélateur ou dans des récipients LN2
Capacité Flacons jusqu’à 2.0 ml
Quantité 12/boîte
Poids (métrique) 1  kg
Matériau Aluminium
Type Tige
Withstand Temperature (Metric) -196 °C