Learn More
Azpack™ Joints sertis en aluminium
Code produit 11318133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
20 mm
Volume (métrique):
2 ml
5, 10, 20 ml
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Volume (métrique) unitSize
11318133 20 mm 5, 10, 20 ml 500 pièces
10294854 13 mm 2 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318133 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11318133
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ferme les flacons de lyophilisation et d’injection. Les joints à sertir en aluminium Azpack™empêchent les fuites de produits biologiques et dangereux.
  • À utiliser avec des flacons en verre neutre transparent
  • Aluminium
  • 500/paquet
Spécification
Couleur Argent
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminium
Volume (métrique) 5, 10, 20 ml
Type de bouchon Bouchon à sertir