Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier aluminium
Code produit 11977994 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
102 mm
153 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11977994 153 mm 1 pièce
11967994 102 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11977994
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coupez vos morceaux de papier aluminium à la longueur souhaitée. Le rouleau de papier aluminium peut être utilisé avec le distributeur de papier aluminium Mini Bin ou seul.
  • Il est facile de créer des morceaux de papier aluminium de dimensions personnalisées pour recouvrir de petites surfaces telles que des béchers, des flacons, des tubes et des boîtes de Petri.
  • Idéal pour l'auto-vêlage, la congélation, l'incubation, la protection de la verrerie de laboratoire, le revêtement, le scellage et le stockage général.
  • 152,4 m de film disponible en deux largeurs : 102 mm ou 153 mm
  • Jetable
  • Conçu pour s'adapter au distributeur de papier aluminium Mini Bin.
Spécification
Applications Autoclavage, congélation, incubation, protection des articles de laboratoire, doublure, scellage et stockage général
Longueur (impériale) 500 ft.
Couleur Métallique
Type de produit Feuille d’aluminium
Largeur (impériale) 6 po
Largeur (métrique) 153 mm
Longueur (métrique) 152.4 m
Matériau Aluminium
Épaisseur 15 μm
À utiliser avec (équipement) Distributeur de papier aluminium Mini Bin