Learn More
Cole Parmer™ Nacelles de pesée à usage général en aluminium
Code produit 15487903 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
75 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15487903 20 ml 100 pièces
15456083 75 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487903 Fournisseur Cole Parmer™ Code fournisseur 0101860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.69€
    35.56€ / 100 pièces
    Économisez 7.13€
    16% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéales pour l’échantillonnage, la pesée, la distribution, le stockage, le nettoyage environnemental, la transformation des aliments, l’évaporation ou l’utilisation générale en laboratoire.
  • Jetables
  • Pour la pesée, la distribution et le traitement en laboratoire.
  • Touts les nacelles sont exemptes d’huile et de contaminants.
  • Les boîtes sont empilables et fabriquées en aluminium de faible épaisseur.
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 20 ml
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Nacelle de pesée
Quantité 100/boîte
Hauteur (impériale) 0,5 in
Diamètre (impériale) 2 in