Learn More
Korff™ Coupelles de pesée en aluminium, haute capacité
Code produit 11992563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11992563 100 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11992563 Fournisseur Korff™ Code fournisseur 60505
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coupelles en aluminium adaptées à la pesée, à la distribution et au stockage. Les coupelles de pesée Korff™ en aluminium, haute capacité, ont une capacité de 100 ml.
  • Haute capacité (100 ml)
  • En aluminium
  • Rond
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Nacelle de pesée
Hauteur (métrique) 24 mm
Diamètre (métrique) 96 mm
Poids (métrique) 2.8 g