Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Buna N
Code produit 10762152 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
16 mm
25 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Conditionnement
10762152 16 mm 1 pièce
10640153 25 mm 1 pièce
10596292 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762152 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 701081
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 16 mm
À utiliser avec Séparateur 16 DN
Matériau Aluminium
Quantité 1/boîte
Type Centrage intérieur KF