Learn More
Fisherbrand™ Supports-élévateurs pour laboratoire en aluminium
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsBeschreibung
- Fini anodisé bleu
- Totalement stable et exempt de mouvements à bascule
- Les plaques supérieure et inférieure sont spécialement conçues pour l’extrusion d’aluminium, offrant un support rigide et robuste exceptionnel
Note:
L'image montre un Labjack avec une plaque d'extension. (Plaques d'extension non incluses ; vendues séparément.)
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (métrique) | de 60 à 290 mm |
| Longueur (métrique) de la base | 150 mm |
| Largeur (métrique) de la base | 150 mm |
| Comprend | Avec vis en acier inoxydable |
| Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
| Quantité | 1 de chaque |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?