Learn More
Fisherbrand™ Supports-élévateurs pour laboratoire en aluminium
Code produit 12484060 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
de 128 à 470 mm
de 36 à 78 mm
de 43 à 140 mm
de 57 à 290 mm
de 60 à 290 mm
Longueur (métrique) de la base:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Largeur (métrique) de la base:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Longueur (métrique) de la base Largeur (métrique) de la base Conditionnement
12484060 de 57 à 290 mm 200 mm 200 mm 1 pièce
11775386 de 43 à 140 mm 100 mm 100 mm 1 pièce
11825091 de 60 à 290 mm 150 mm 150 mm 1 pièce
11735396 de 36 à 78 mm 50 mm 40 mm 1 pièce
12862527 de 128 à 470 mm 320 mm 260 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12484060
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un réglage précis de la hauteur est possible en un tour de vis. Fisherbrand™ Les crics de laboratoire en aluminium sont fabriqués avec une grande précision et sont dotés d'une vis de manœuvre en acier inoxydable.
  • Fini anodisé bleu
  • Totalement stable et exempt de mouvements à bascule
  • Les plaques supérieure et inférieure sont spécialement conçues pour l’extrusion d’aluminium, offrant un support rigide et robuste exceptionnel
Spécification
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) de 57 à 290 mm
Longueur (métrique) de la base 200 mm
Largeur (métrique) de la base 200 mm
Comprend Avec vis en acier inoxydable
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque