Learn More
Heidolph™ Bain d’huile en aluminium FOR MR300X
Code produit 10334621 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
Dimensions (L x l):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l) unitSize
10334621 2 L 188 x 121 mm 1 pièce
10550092 4 L 246 x 143 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10334621 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5049200000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bain d'huile en aluminium pour MR300X d'une capacité de 2 ou 4 litres pour une température maximale de 250 °C, idéal pour une utilisation dans les environnements de recherche, scientifiques et de laboratoire.
  • Bain en aluminium pour un meilleur transfert de chaleur
  • Fourni avec deux poignées de sécurité isolées et un rebord de sécurité pour un montage sécurisé sur la plaque chauffante
  • Bain d’huile Heidolph pour une température maximale de 250°C
  • Fournit une chaleur plus uniforme par rapport à d’autres appareils de chauffage
  • Idéal pour une utilisation dans les environnements de recherche, les milieux scientifiques et les laboratoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Dimensions (L x l) 188 x 121 mm
Température (impériale) 482 °F
Température (métrique) 250°C
Matériau Aluminium