Learn More
Caframo™ Agitateur vertical High Torque, 220 V
Code produit p-8011257
Change view
Click to view available options
Modèle:
Ultra Torque
Ultra-rapide
Universal
Vitesse:
12 à 1800 tr/min
20 à 3 000 tr/min
40 à 6 000 tr/min
Capacité:
25 L
60 L
80 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Vitesse Capacité unitSize
12927096 Ultra Torque 12 à 1800 tr/min 80 L 1 pièce
12937096 Universal 20 à 3 000 tr/min 60 L 1 pièce
12947096 Ultra-rapide 40 à 6 000 tr/min 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12927096 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur BDC1850220U1
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical High Torque, 220 volts - offre des capacités de vitesse et de couple pour une large gamme de volumes et de viscosités.
  • L’agitateur traite les grands volumes à viscosité élevée aussi facilement que l’homogénéisation et la dispersion - particulièrement utile pour une utilisation continue
  • Le clavier convivial permet un réglage précis de la vitesse et l’affichage numérique LCD indique le régime ou le couple à ± 1 % près
  • Les commandes électroniques permettent un réglage de la vitesse par incréments à un chiffre et maintiennent la vitesse réglée à 1 % près lorsque la viscosité de la solution change
  • Boîtier métallique totalement fermé (TENV)
  • Le boîtier métallique robuste et étanche renferme le moteur CC sans balais haute performance avec protection automatique contre les surcharges et la transmission à deux vitesses qui passe électroniquement entre les plages à couple élevé et à grande vitesse, ce qui permet en fait de transférer la puissance du moteur au mandrin avec une efficacité de 95 %
  • Mandrin réglable jusqu’à 10 mm (3/8 po)
  • La protection du mandrin protège le mandrin des éclaboussures et empêche tout mouvement accidentel du mandrin
  • Comprend une tige de support, un mandrin, une clé de mandrin, une protection de mandrin, des jeux de cordons pour le Royaume-Uni et l’Union européenne, et un manuel imprimé
  • Le support, le collier et la turbine d’agitation sont vendus séparément
Spécification
Vitesse 12 à 1800 tr/min
Capacité 80 L
Affichage LED
Tension 220 V
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22.9 cm
Longueur (impériale) 13,25 in
Longueur (métrique) 33.65 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UE / UK / AUS / CN
Certifications/Conformité CSA, CE, CEI, CEM RoHS, DEEE
À utiliser avec (application) Applications de mélange, notamment sur les sites pilotes industriels, recherche et développement, mélange de cosmétiques pour les produits de soins personnels, produits pharmaceutiques, polymères, adhésifs et denrées alimentaires.
Comprend Protège-mandrin à charnière transparent résistant aux substances chimiques
Matériau Aluminium
Modèle Ultra Torque
Type du moteur DCC sans balai (sans étincelles)
Couple 568 Ncm
Type Agitateur à couple ultra
Viscosité 90 000 mPas