Learn More
R&L Enterprises™ Pinces de support de statif
Code produit 11785376 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
85 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) de la poignée Conditionnement
11785376 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11785376
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de fixer solidement les articles de 2 à 90 mm de diamètre. Les pinces de support de statif R&L Enterprises™ sont dotées de mâchoires en alliage d’aluminium avec d’autres pièces en laiton plaqué.
  • La conception garantit une prise ferme sous divers angles d’ouverture
  • Les revêtements en liège des mâchoires sont bien sécurisés
Spécification
Type Pince de cornue
Matériau Aluminium
Comprend Mâchoires doublées de liège
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec un diamètre de 85 mm
Dimensions (métrique) de la poignée 85 mm
Jaw Type Quatre imbrications