Learn More
Korff™ Capsules d’évaporation à fond rond en aluminium
Code produit 11982563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
28 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11982563 28 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11982563 Fournisseur Korff™ Code fournisseur 60500
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminent le besoin de nettoyer et de stocker des capsules d’évaporation en verre. Les capsules d’évaporation à fond rond en aluminium Korff™ sont idéales pour la pesée, la distribution ou la détermination du taux d’humidité.
  • Boîtes en aluminium économiques et légères
  • Bord évasé
  • Utilisez-les comme boîtes d’évaporation ou housses de protection
Spécification
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 28 ml
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Épaisseur 0.1 mm
Hauteur (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) 64 mm