Learn More
Macherey-Nagel™ Phase de silice modifiée Alugram™ RP-18 W/UV254
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Pour une utilisation pour HPCCM en phase normale ou inverse.La phase de silice modifiée Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 est composée de feuilles d’aluminium revêtues de couches mouillables de nano silice modifiée qui peuvent être développées avec des solvants organiques et organiques / aqueux et des éluants purement aqueux.
Les feuilles d’aluminium Alugram™ sont faciles à manipuler, légères et flexibles. Les feuilles présentent une résistance chimique élevée et conviennent à la plupart des solvants. Elles sont incassables mais faciles à couper avec des ciseaux, sans écaillage de la silice.
- Nano-silice 60 avec modification partielle de l’octadécyle, mouillable à l’eau
- Modes de séparation en phase normale ou en phase inverse
- Peut être utilisée avec des éluants de solvants anhydres jusqu’à des mélanges aqueux
- Indicateur : produit résistant aux acides avec une fluorescence bleu pâle pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Les substances absorbant les UV apparaissent sous la forme de taches bleu foncé à noir sur un fond bleu clair
- Ordre de polarité : silice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
- Teneur en carbone : 7,5 %
- Stabilité du pH : 2-10
Spécification
Spécification
| Matière absorbante | Feuilles d’aluminium Alugram |
| Matériau | Nano-silice 60 RP-18 W avec modification partielle de l’octadécyle |
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Plaque TLC |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| À utiliser avec (application) | Aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates) |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.