Learn More
Korff™ Petits rouleaux en aluminium
Code produit 10523282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
300mm
300 mm
450 mm
Description:
Calibre du papier aluminium : 0,030mm
Épaisseur de la feuille : 0,015 mm
Conditionnement:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Description Conditionnement
10523282 300 mm Épaisseur de la feuille : 0,015 mm 10m
12694526 300mm Calibre du papier aluminium : 0,030mm 10m
10210312 450 mm Calibre du papier aluminium : 0,030mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10523282 Fournisseur Korff™ Code fournisseur 60010
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Description Épaisseur de la feuille : 0,015 mm
Type de produit Petits rouleaux
Largeur (métrique) 300 mm
Matériau Aluminium