Learn More
Fisherbrand™ Support pour thermomètre
Code produit 13078623 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium, acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
13078623 Aluminium, acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13078623
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut accueillir 18 thermomètres en position verticale et sécurisée.
  • Avec coussin de protection en mousse sur la base
  • En aluminium
Spécification
Séparateurs cellulaires 18
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Positions 18
À utiliser avec (équipement) Thermomètre
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 120 mm
Hauteur (métrique) intérieure 125 mm
Profondeur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Type de produit Rack pour thermomètres
Hauteur (métrique) 125 mm
Largeur (métrique) 165 mm