Learn More
Bochem™ Pince universelle en aluminium
Code produit 10622611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0 à 80 mm
Longueur (métrique) du bras:
180 mm
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) du bras Matériau Conditionnement
10622611 0 à 80 mm 180 mm Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10622611 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5444
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en aluminium. La pince universelle en aluminium BOCHEM™ est certifiée DIN 12895.
  • Doigt avec liège
  • Aluminium
  • DIN 12895
Specifikationer
Quantité 1 de chaque
Matériau Aluminium
Diamètre (métrique) 0 à 80 mm
Longueur (métrique) du bras 180 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.