Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
GREENER_CHOICE
Code produit 30042342 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
30042342 5 ml 28 mm 100 pièces
30042344 25 ml 52 mm 100 pièces
30042348 42 ml 57 mm 100 pièces
30042346 70 ml 71 mm 100 pièces
30042345 80 ml 73 mm 100 pièces
30042341 140 ml 103 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30042342
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le sac de pesée en aluminium peut être utilisé pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
  • Ces trocarts résistants mais légers présentent un fond lisse et lisse pour la manipulation des échantillons.
Spécification
Description Froissée
Autoclavable No esterilizable en autoclave
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Argent
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
Nb par paquet 100/Pk.
Épaisseur 0.1 mm
Profondeur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 28 mm