Description
- Ces trocarts résistants mais légers présentent un fond lisse et lisse pour la manipulation des échantillons.
Specifications
Specifications
| Description | Lisser |
| Autoclavable | No esterilizable en autoclave |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 80 ml |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Circulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Show More |