Learn More
Cole-Parmer™ Micro-nacelles de pesée en aluminium
Code produit 11857232 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,035 mL
0,35 mL
1,12 mL
Forme:
Circulaire
Rond
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme Conditionnement
11857232 1,12 mL Circulaire 50 pièces
11877232 0,035 mL Rond 250 pièces
11867232 0,35 mL Rond 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11857232 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0101901
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces nacelles de pesée en aluminium pour les microbalances, les analyses thermiques et micro-élémentaires organiques et pharmaceutiques. Les micro-nacelles de pesée en aluminium sont compatibles avec la plupart des analyseurs et micro-balances dis
  • Conditionnés dans des récipients en plastique faciles à utiliser pour le stockage et la distribution
  • Sans huile et sans revêtement
  • Jetable
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 1,12 mL
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Microbalances, analyses thermiques et micro-élémentaires organiques et usage pharmaceutique
Dimensions (L x l) 12 x 4 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (impériale) 0,375 po
Largeur (métrique) 4 mm
Profondeur (métrique) 7 mm