Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
Code produit 30042343 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 ml
1 ml
15 ml
45 ml
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
30042343 0,25 ml 13 mm 100 pièces
30042339 1 ml 25 mm 50 pièces
30042340 15 ml 70 mm 50 pièces
30042347 45 ml 90 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30042343
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le plateau de pesée en aluminium peut être utilisé pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
  • Conçue pour les balances de détermination de l’humidité avec des parois légèrement rétrécies pour l’emballage.
Spécification
Autoclavable No esterilizable en autoclave
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 0,25 ml
Couleur Argent
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
Nb par paquet 100/Pk.
Épaisseur 0.19 mm
Profondeur (métrique) 3.5 mm
Diamètre (métrique) 13 mm