Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium aux parois plissées
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
- Produit parfaitement adapté au pesage, à la distribution, au stockage, à la transformation des aliments, à l’évaporation ou au séchage
- Produit également idéal comme housse de protection pour les récipients ouverts ou comme porte-échantillons
- Fabriquées en aluminium de faible épaisseur, exempt d’huile, conforme à la FDA/à la qualité alimentaire
- La conception inclut une languette pour le doigt afin d'assurer le confort de l'utilisateur.
- Les parois coniques favorisent un empilement stable
- Disponibles dans 4 variétés
- Bateaux : 3 tailles avec côtés sertis, fond plat et languettes pour les doigts pouvant être gravées pour une identification facile (100/paquet)
- Plat : 1 grand format, conçu pour l'équilibre de détermination de l'humidité (50/paquet)
Specifications
Specifications
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (application) | Pour le pesage, le dosage, le stockage, la transformation des aliments, l'évaporation ou le séchage à usage général. |
| Comprend | Languette pour doigt |
| Show More |